Documenti fondamentali
GF45810873
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 1m coil, 0.007mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
FE220207
Scegli un formato
1 EA
3.060,00 €
3.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
3.060,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
3.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 458-108-73
Misura × spessore
1 m × 0.007 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)