Documenti fondamentali
GF45616349
Tungsten-nickel-iron alloy, W70Ni20Fe10
50g lump, 3mm max. lump size
Sinonimo/i:
W 276100
Scegli un formato
1 EA
161,00 €
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
161,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 456-163-49
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)