Documenti fondamentali
GF45167148
Graphene
powder, bulk density 0.0215, weight 6 g, platelet planar size 0.3-5um
Sinonimo/i:
GR006060
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 451-671-48
Peso
6 g
Densità bulk
0.0215
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)