Documenti fondamentali
GF45067631
Silver-copper alloy, Ag85Cu15
foil, 0.5m coil, 1mm coil width, 0.007mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
AA080210
Scegli un formato
1 EA
177,00 €
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
177,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 450-676-31
Lungh. × largh. × spess.
0.5 m × 1 mm × 0.007 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)