Documenti fondamentali
GF44346359
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinonimo/i:
PT020240
Scegli un formato
1 EA
1.570,00 €
1.570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.570,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.570,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
light tight (lt)
Stato
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 443-463-59
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)