Documenti fondamentali
GF44257248
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
sheet, 300 x 300mm, 3.2mm thickness, hard
Sinonimo/i:
CU053150
Scegli un formato
1 EA
1.140,00 €
1.140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.140,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 442-572-48
Misura × spessore
300x300 mm × 3.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)