Documenti fondamentali
GF44251499
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 6mm disks, 0.075mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI160251
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 442-514-99
Misura × spessore
6 mm × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)