Documenti fondamentali
GF44161523
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.16 mm, L 1 m, polymer thickness 0.075mm
Sinonimo/i:
IM301560
Scegli un formato
1 EA
830,00 €
830,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
830,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
830,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 441-615-23
Lunghezza
1 m
Spessore
0.16 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)