Documenti fondamentali
GF43468005
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 1m coil, 300mm coil width, 0.05mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU040241
Scegli un formato
1 EA
544,00 €
544,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
544,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
544,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 434-680-05
Lungh. × largh. × spess.
1 m × 300 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)