GF43107678
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 200 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 607920
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 431-076-78
Lunghezza
200 mm
Diametro
12.7 mm