Documenti fondamentali
GF43007352
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
20m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
PT035150
Scegli un formato
1 EA
1.160,00 €
1.160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.160,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 430-073-52
L × diam.
20 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)