Documenti fondamentali
GF42447731
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 10 m, insulation thickness 0.030 mm
Sinonimo/i:
NI055892
Scegli un formato
1 EA
476,00 €
476,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
476,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
476,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 424-477-31
Lunghezza
10 m
Diametro
0.30 mm
Spessore isolante
0.030 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)