Documenti fondamentali
GF42227153
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 2m coil, 0.02mm thickness
Sinonimo/i:
FE020220
Scegli un formato
1 EA
482,00 €
482,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
482,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
482,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 422-271-53
Lungh. × spessore
2 m × 0.02 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)