Documenti fondamentali
GF42202921
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 76 x 76mm, 3.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NJ270600
Scegli un formato
1 EA
446,00 €
446,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
446,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
446,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 422-029-21
Misura × spessore
76 mm × 76 mm × 3.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)