Documenti
GF41576395
Stainless steel - super duplex
rod, Fe/Cr 25%/Ni 7%/Mo 4%, 12.7 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
FL047920
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 415-763-95
Lunghezza
200 mm
Diametro
12.7 mm