Documenti fondamentali
GF41483415
Polyethylene - Low Density
(LDPE), rod, diam. 6.35 mm, L 200 mm, natural
Sinonimo/i:
ET317910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 414-834-15
Lunghezza
200 mm
Diametro
6.35 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)