Documenti fondamentali
GF40663706
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 8.0 mm, size 205 × 205 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
FF210800
Scegli un formato
1 EA
591,00 €
591,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
591,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
591,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 406-637-06
Misura
205 × 205 mm
Spessore
8.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)