Documenti fondamentali
GF40268279
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1000mm tube, 0.56mm outside diameter, 0.025mm wall thickness, 0.51mm inside diameter
Sinonimo/i:
NI057050
Scegli un formato
1 EA
875,00 €
875,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
875,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
875,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 402-682-79
Lunghezza
1000 mm
D.E. × D.I. × spess.
0.56 mm × 0.025 mm × 0.51 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)