Documenti fondamentali
GF39859048
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni 80%/Fe15.5%/Mo 4.5, 1.0 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
NJ275150
Scegli un formato
1 EA
163,00 €
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
163,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 398-590-48
Lunghezza
1 m
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)