Documenti fondamentali
GF39788454
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 5m coil, 0.1mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
AL010240
Scegli un formato
1 EA
597,00 €
597,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
597,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
597,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 397-884-54
Misura × spessore
5 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)