Documenti fondamentali
GF38255632
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 1m coil, 0.2mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FA140250
Scegli un formato
1 EA
374,00 €
374,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
374,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
374,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 382-556-32
Misura × spessore
1 m × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)