Documenti fondamentali
GF37594312
Iron silicide
powder, max. particle size 850 micron, weight 200 g, purity 99.999%
Sinonimo/i:
FE506020
Scegli un formato
1 EA
2.110,00 €
2.110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.110,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
2.110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.999%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 375-943-12
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
850 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)