Documenti
GF37455015
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 10 mm, L 250 mm
Sinonimo/i:
ME307910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 374-550-15
Lunghezza
250 mm
Diametro
10 mm