Documenti fondamentali
GF36878035
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FF215105
Scegli un formato
1 EA
804,00 €
804,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
804,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
804,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 368-780-35
L × diam.
1000 m × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)