Documenti
GF36701287
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
200g lump, 100mm max. lump size
Sinonimo/i:
BI076100
About This Item
Codice UNSPSC:
12141706
NACRES:
NA.23
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 367-012-87
Peso
200 g
Dimensione max. pezzetti
100 mm