GF36619263
Niobium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, purity 99%
Sinonimo/i:
NB546010
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 366-192-63
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3