Documenti fondamentali
GF36330487
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 1m coil, 0.1mm thickness
Sinonimo/i:
FE180400
Scegli un formato
1 EA
909,00 €
909,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
909,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
909,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 363-304-87
Lungh. × spessore
1 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)