Documenti fondamentali
GF35511375
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 20 mm, size 500 × 500 mm, natural
Sinonimo/i:
ET303200
Scegli un formato
1 EA
692,00 €
692,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
692,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
692,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 355-113-75
Misura
500 × 500 mm
Spessore
20 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)