Documenti fondamentali
GF35022563
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m
Sinonimo/i:
FP341050
Scegli un formato
1 EA
338,00 €
338,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
338,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
338,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 350-225-63
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)