Documenti fondamentali
GF34995695
Cupric oxide
powder, max. particle size 75 micron, weight 100 g
Sinonimo/i:
CU506020
Scegli un formato
1 EA
376,00 €
376,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
376,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
376,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 349-956-95
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
75 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)