Documenti fondamentali
GF34897911
Aluminum-magnesium alloy, Al97.5Mg2.5
5m wire, 0.5mm diameter, annealed, 97.5%
Sinonimo/i:
AL215150
Scegli un formato
1 EA
309,00 €
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
309,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97.5%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 348-979-11
L × diam.
5 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)