Documenti
GF34520093
Boron nitride
rod, 25.4 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 607950
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 345-200-93
Lunghezza
50 mm
Diametro
25.4 mm