Documenti fondamentali
GF34488636
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 200 x 200mm, 0.9mm thickness, annealed, mirror polished on one side
Sinonimo/i:
FF210375
Scegli un formato
1 EA
459,00 €
459,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
459,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
459,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed (mirror polished on one side)
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 344-886-36
Misura × spessore
200 mm × 200 mm × 0.9 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)