Documenti fondamentali
GF34358306
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
2m wire, 0.125mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
PT035200
Scegli un formato
1 EA
784,00 €
784,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
784,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
784,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 343-583-06
L × diam.
2 m × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)