Documenti fondamentali
GF34294002
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.914mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE220340
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 342-940-02
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 0.914 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)