Documenti fondamentali
GF34226771
Brass alloy, Cu63Zn37
1000mm tube, 2.2mm outside diameter, 0.57mm wall thickness, 1.06mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU027280
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 342-267-71
L × spess. parete
1000 mm × 0.57 mm
D.E. × D.I.
2.2 mm × 1.06 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)