Documenti fondamentali
GF34004933
Aluminum/copper
lump, Al 98%/Cu 2%, 6 mm max. lump size, weight 20 g
Sinonimo/i:
AD156100
Scegli un formato
1 EA
360,00 €
360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
360,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 340-049-33
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)