Documenti fondamentali
GF33811905
Polybutylene Terephthalate
(PBT), film, thickness 0.55 mm, L 5 m
Sinonimo/i:
ES341050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 338-119-05
Lunghezza
5 m
Spessore
0.55 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)