GF33704142
Tantalum
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.009mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Tantalum, TA000285, Ta
About This Item
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Saggio
99.90%
Stato
foil
Temp. autoaccensione
572 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 337-041-42
Resistività
13.5 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
100x100 mm × 0.009 mm
P. ebollizione
5425 °C (lit.)
Punto di fusione
2996 °C (lit.)
Densità
16.69 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ta]
InChI
1S/Ta
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)