Documenti fondamentali
GF33032078
Haynes® 230 alloy, Ni62Cr22W14Mo2
rod, 100mm x 12.7mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NE057920
Scegli un formato
1 EA
304,00 €
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
304,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 330-320-78
L × diam.
100 mm × 12.7 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Haynes is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Haynes is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)