Documenti
GF32890507
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 2 mm, size 250 × 250 mm
Sinonimo/i:
AM303020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 328-905-07
Misura
250 × 250 mm
Spessore
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3