Documenti fondamentali
GF32255276
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.15 mm, length 2 m, coil width 12 mm
Sinonimo/i:
FA140231
Scegli un formato
1 EA
256,00 €
256,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
256,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
256,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 322-552-76
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
12 mm
Spessore
0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)