Documenti fondamentali
GF32069561
Palladium/Silver
foil, Pd 75%/Ag 25%, thickness 0.01 mm, size 25 × 25 mm
Sinonimo/i:
PD030210
Scegli un formato
1 EA
534,00 €
534,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
534,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
534,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 320-695-61
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.01 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)