Documenti fondamentali
GF32021424
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 2m coil, 46mm coil width, 0.25mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FA140275
Scegli un formato
1 EA
432,00 €
432,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
432,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
432,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 320-214-24
Lungh. × largh. × spess.
2 m × 46 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)