Documenti fondamentali
GF31954866
Rhodium
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
RH000200
Scegli un formato
1 EA
1.980,00 €
1.980,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.980,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Rh
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141738
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
1.980,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 319-548-66
Resistività
4.33 μΩ-cm, 20°C
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.025 mm
P. ebollizione
3727 °C (lit.)
Punto di fusione
1966 °C (lit.)
Densità
12.41 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Rh]
InChI
1S/Rh
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)