Documenti fondamentali
GF31952088
Stainless steel - AISI 347
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%/Nb, 0.5 mm diameter, length 10 m, temper annealed
Sinonimo/i:
FE235150
Scegli un formato
1 EA
262,00 €
262,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
262,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
262,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 319-520-88
Lunghezza
10 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)