Documenti fondamentali
GF30798120
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 20.0 mm diameter, length 200 mm
Sinonimo/i:
NI057961
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 307-981-20
Lunghezza
200 mm
Diametro
20.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)