Documenti fondamentali
GF30324338
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 5m coil, 150mm coil width, 0.25mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU020300
Scegli un formato
1 EA
303,00 €
303,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
303,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
303,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 303-243-38
Lungh. × largh. × spess.
5 m × 150 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)