Documenti fondamentali
GF30074419
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 38 mm, L 1000 mm, natural
Sinonimo/i:
ME317938
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 300-744-19
Lunghezza
1000 mm
Diametro
38 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)