Documenti fondamentali
GF29918144
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 0.5m coil, 150mm coil width, 0.025mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU040235
Scegli un formato
1 EA
388,00 €
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
388,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 299-181-44
Lungh. × largh. × spess.
0.5 m × 150 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)